Stampa…
2-Chloro-5-nitrobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A13754.06 A13754.22 A13754.36
A13754.06EA 22.9 EUR
A13754.06 A13754.22 A13754.36
2-Chloro-5-nitrobenzoic acid ≥98%
2-Chloro-5-nitrobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 2516-96-3 Molecular Formula: C7H4ClNO4 Formula Weight: 201.57 Flash Point: 100°(212°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 1877474 MDL No.: MFCD00007294
Formula: C₇H₄ClNO₄
Peso molecolare: 201,57 g/mol
Punto di fusione: 166…168 °C
Densità: 0,4 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C (212 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007294
CAS Number: 2516-96-3
EINECS: 219-739-7