2-Chloro-4-nitrobenzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
109651000
109655000
ACRO109651000EA
37.1
EUR
ACRO109651000
ACRO109655000
2-Chloro-4-nitrobenzoic acid 98%
2-Chloro-4-nitrobenzoic acid
Formula:
C₇H₄ClNO₄ Punto di fusione: 139…143 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007209 CAS Number: 99-60-5 EINECS: 202-771-0 |
Appearance | Yellow Powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 138 to 144 °C |
HPLC | ≥97.5 % |