2-Chloro-3-nitrobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Mesalazine EP Impurity Q
L14954.03
L14954.06
L14954.03EA
55.4
EUR
L14954.03
L14954.06
2-Chloro-3-nitrobenzoic acid ≥98%
2-Chloro-3-nitrobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 3970-35-2
Molecular Formula: C7H4ClNO4
Formula Weight: 201.57
Odour: Odourless
Melting Point: 182-186°
Beilstein Reference: 645427
MDL No.: MFCD00007069
Formula:
C₇H₄ClNO₄ Peso molecolare: 201,57 g/mol Punto di fusione: 182…186 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007069 CAS Number: 3970-35-2 EINECS: 223-590-3 |