Stampa…
4-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A14982.06 A14982.14
A14982.06EA 36 EUR
A14982.06 A14982.14
4-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid 98%
4-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 56961-25-2 Molecular Formula: C7H5Cl2NO2 Formula Weight: 206.03 Melting Point: ca 290° dec. Beilstein Reference: 2805751
Formula: C₇H₅Cl₂NO₂
Peso molecolare: 206,03 g/mol
Punto di fusione: ∼ 290 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017091
CAS Number: 56961-25-2
EINECS: 260-468-9