Stampa…
5-Amino-2-chlorobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L14501.14 L14501.22
L14501.14EA 55.1 EUR
L14501.14 L14501.22
5-Amino-2-chlorobenzoic acid ≥98%
5-Amino-2-chlorobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 89-54-3 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: ca 185° dec. Beilstein Reference: 2090422
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171.58 g/mol
Punto di ebollizione: 330
Punto di fusione: ∼ 185 °C (dec.)
Densità: 1.5
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007845
CAS Number: 89-54-3
EINECS: 201-916-5