Stampa…
6-Chloroanthranilic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-6-chlorobenzoic acid
A10890.14 A10890.06 A10890.09
A10890.14EA 327 EUR
A10890.14 A10890.06 A10890.09
6-Chloroanthranilic acid ≥98%
6-Chloroanthranilic acid
Purity: 98% CAS No.: 2148-56-3 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: 149-152° Beilstein Reference: 2804041
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,58 g/mol
Punto di ebollizione: 330 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 149…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051530
CAS Number: 2148-56-3
EINECS: 218-416-8