Stampa…

6-Chloroanthranilic acid 99%

Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione

Synonyms: 2-Amino-6-chlorobenzoic acid

300500010 300500100
ACRO300500010EA 29.9 EUR
ACRO300500010 ACRO300500100
6-Chloroanthranilic acid 99%
6-Chloroanthranilic acid
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,58 g/mol
Punto di ebollizione: 330 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 143…147 °C
MDL Number: MFCD00051530
CAS Number: 2148-56-3
EINECS: 218-416-8

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR