Stampa…
5-Chloroanthranilic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-chlorobenzoic acid
A14329.06 A14329.14 A14329.22
A14329.06EA 37.4 EUR
A14329.06 A14329.14 A14329.22
5-Chloroanthranilic acid 98%
5-Chloroanthranilic acid
Purity: 98% CAS No.: 635-21-2 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: ca 208° dec. Beilstein Reference: 639027
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,58 g/mol
Punto di fusione: ∼ 208 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007838
CAS Number: 635-21-2
EINECS: 211-230-8