Stampa…
4-Chloroanthranilic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4-chlorobenzoic acid
A10201.18 A10201.14 A10201.22 A10201.30
A10201.18EA 84.4 EUR
A10201.18 A10201.14 A10201.22 A10201.30
4-Chloroanthranilic acid 98%
4-Chloroanthranilic acid
Purity: 98% CAS No.: 89-77-0 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: ca 232° dec. Beilstein Reference: 743349
Formula: C₇H₆ClNO₂
Punto di ebollizione: 330 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 232 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007778
CAS Number: 89-77-0
EINECS: 201-938-5