Stampa…
4-Chloroanthranilic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4-chlorobenzoic acid
103320250 103321000
ACRO103320250EA 46 EUR
ACRO103320250 ACRO103321000
4-Chloroanthranilic acid 98%
4-Chloroanthranilic acid
Formula: C₇H₆ClNO₂
Punto di ebollizione: 330 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 231…235 °C
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007778
CAS Number: 89-77-0
EINECS: 201-938-5
Visualizza i codici
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 231 to 235 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %