Acido 4-Clorobenzoico ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 74-11-3
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Flash Point: 238°(460°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 275°
Beilstein Reference: 907196
Merck Reference: 14,2125
MDL No.: MFCD00002531
Formula:
C₇H₅ClO₂ Punto di ebollizione: 275 °C Punto di fusione: 239…243 °C Densità: 1,54 Flash Pt: 238 °C (460 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000258 CAS Number: 74-11-3 EINECS: 200-805-9 Merck Index: 14,2125 |