Stampa…
3-Chlorobenzoic acid 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
108661000 108660250 108665000
ACRO108661000EA 61 EUR
ACRO108661000 ACRO108660250 ACRO108665000
3-Chlorobenzoic acid 99+%
3-Chlorobenzoic acid
Formula: C₇H₅ClO₂
Punto di ebollizione: 281 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 154…157 °C
Densità: 1,496 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002491
CAS Number: 535-80-8
EINECS: 208-618-4
Merck Index: 13,02142
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 157 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH 99.0 to 100.5 %
BSC Certification Passes