3,5-Dichlorobenzoic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 51-36-5
Molecular Formula: C7H4Cl2O2
Formula Weight: 191.01
Melting Point: 185-187°
Beilstein Reference: 2044776
Formula:
C₇H₄Cl₂O₂ Punto di ebollizione: 309 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 185…187 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002494 CAS Number: 51-36-5 EINECS: 200-092-4 |