2-Chlorobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 118-91-2
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Flash Point: 173°(343°F)
Melting Point: 138-142°
Boiling Point: 284-286°
Beilstein Reference: 907340
Merck Reference: 14,2124
MDL No.: MFCD00002412
Formula:
C₇H₅ClO₂ Punto di ebollizione: 284…286 °C Punto di fusione: 138…142 °C Densità: 1,544 Flash Pt: 173 °C (343 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002412 CAS Number: 118-91-2 EINECS: 204-285-4 Merck Index: 14,2124 |