2,6-Dichlorobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 50-30-6
Molecular Formula: C7H4Cl2O2
Formula Weight: 191.01
Melting Point: 141-145°
Beilstein Reference: 973858
Formula:
C₇H₄Cl₂O₂ Punto di ebollizione: 299 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 141…145 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002418 CAS Number: 50-30-6 EINECS: 200-025-9 |