Stampa…
2,6-Dichlorobenzoic acid 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
113200250 113200100
ACRO113200250EA 96.4 EUR
ACRO113200250 ACRO113200100
2,6-Dichlorobenzoic acid 98+%
2,6-Dichlorobenzoic acid
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
Punto di ebollizione: 299 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 141…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002418
CAS Number: 50-30-6
EINECS: 200-025-9
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH ≥98.0 %