Stampa…
2,5-Dichlorobenzoic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
163240500 163242500 163240100
ACRO163240500EA 65.2 EUR
ACRO163240500 ACRO163242500 ACRO163240100
2,5-Dichlorobenzoic acid 97%
2,5-Dichlorobenzoic acid
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
Peso molecolare: 191,01 g/mol
Punto di ebollizione: 301 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 152…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002416
CAS Number: 50-79-3
EINECS: 200-065-7
Visualizza i codici
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 157 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %