Stampa…
2,4-Dichlorobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A12372.0B A12372.30
A12372.0BEA 116 EUR
A12372.0B A12372.30
2,4-Dichlorobenzoic acid ≥98%
2,4-Dichlorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 50-84-0 Molecular Formula: C7H4Cl2O2 Formula Weight: 191.01 Melting Point: 159-164° Beilstein Reference: 1868192
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
Peso molecolare: 191,01 g/mol
Punto di ebollizione: 310 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 159…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002414
CAS Number: 50-84-0
EINECS: 200-067-8