Stampa…
2,4-Dichlorobenzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
160900010 160900050 160901000 160902500
ACRO160900010EA 135 EUR
ACRO160900010 ACRO160900050 ACRO160901000 ACRO160902500
2,4-Dichlorobenzoic acid 98%
2,4-Dichlorobenzoic acid
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
Peso molecolare: 191,01 g/mol
Punto di ebollizione: >200 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 160…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002414
CAS Number: 50-84-0
EINECS: 200-067-8
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA
Apparent equivalent weight 104.0 to 106.0