Stampa…
2,3-Dichlorobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A10522.09 A10522.18
A10522.09EA 52.7 EUR
A10522.09 A10522.18
2,3-Dichlorobenzoic acid ≥98%
2,3-Dichlorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 50-45-3 Molecular Formula: C7H4Cl2O2 Formula Weight: 191.01 Melting Point: 166-170° Beilstein Reference: 1946217
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
Peso molecolare: 191,01 g/mol
Punto di fusione: 166…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002413
CAS Number: 50-45-3
EINECS: 200-039-5