4-Chloro-3-nitrobenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 939-80-0
Molecular Formula: C7H3ClN2O2
Formula Weight: 182.57
Melting Point: 98-102°
Beilstein Reference: 1639111
Formula:
C₇H₃ClN₂O₂ Punto di fusione: 98…102 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016987 CAS Number: 939-80-0 EINECS: 213-364-2 |