Stampa…
2-Chloro-5-nitrobenzonitrile ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B24287.06 B24287.14 B24287.22
B24287.06EA 25.4 EUR
B24287.06 B24287.14 B24287.22
2-Chloro-5-nitrobenzonitrile ≥99%
2-Chloro-5-nitrobenzonitrile
Purity: 99% CAS No.: 16588-02-6 Molecular Formula: C7H3ClN2O2 Formula Weight: 182.57 Melting Point: 104-107° Beilstein Reference: 1818642
Formula: C₇H₃ClN₂O₂
Peso molecolare: 182,57 g/mol
Punto di ebollizione: 119…122 °C (0,6 mmHg)
Punto di fusione: 104…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007292
CAS Number: 16588-02-6
EINECS: 240-643-6