Stampa…
2-Chloro-6-nitrobenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-2-nitrobenzonitrile
A12703.06 A12703.14
A12703.06EA 60.5 EUR
A12703.06 A12703.14
2-Chloro-6-nitrobenzonitrile ≥98%
2-Chloro-6-nitrobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 6575-07-1 Molecular Formula: C7H3ClN2O2 Formula Weight: 182.57 Melting Point: 118-124° Beilstein Reference: 1369781
Formula: C₇H₃ClN₂O₂
Peso molecolare: 182,57 g/mol
Punto di fusione: 118…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007203
CAS Number: 6575-07-1
EINECS: 229-496-9