Stampa…
2-Amino-5-chlorobenzonitrile 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B22690.03 B22690.06
B22690.03EA 26 EUR
B22690.03 B22690.06
2-Amino-5-chlorobenzonitrile 97%
2-Amino-5-chlorobenzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 5922-60-1 Molecular Formula: C7H5ClN2 Formula Weight: 152.58 Melting Point: 94-97° Boiling Point: 132-135°/0.5mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00017106
Formula: C₇H₅ClN₂
Punto di ebollizione: 132…135 °C (0,5 mmHg)
Punto di fusione: 94…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017106
CAS Number: 5922-60-1
EINECS: 227-651-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III