4-Amino-2-chlorobenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 20925-27-3
Molecular Formula: C7H5ClN2
Formula Weight: 152.58
Melting Point: 116-119°
Beilstein Reference: 2936425
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00035926
Formula:
C₇H₅ClN₂ Punto di ebollizione: 301 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 116…119 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00035926 CAS Number: 20925-27-3 EINECS: 244-114-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |