Stampa…
2-Amino-6-chlorobenzonitrile 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L06883.03 L06883.06
L06883.03EA 26.5 EUR
L06883.03 L06883.06
2-Amino-6-chlorobenzonitrile 98%
2-Amino-6-chlorobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 6575-11-7 Molecular Formula: C7H5ClN2 Formula Weight: 152.58 Melting Point: 133-137° Beilstein Reference: 2717090 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00015546
Formula: C₇H₅ClN₂
Peso molecolare: 152,58 g/mol
Punto di ebollizione: 301 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 133…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015546
CAS Number: 6575-11-7
EINECS: 229-501-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III