Diclobenil ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,6-Diclorobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 1194-65-6
Molecular Formula: C7H3Cl2N
Formula Weight: 172.01
Odour: Aromatic
Melting Point: 143-147°
Boiling Point: 270°
Beilstein Reference: 1909167
Merck Reference: 14,3042
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00001781
Formula:
C₇H₃Cl₂N Peso molecolare: 172,01 g/mol Punto di ebollizione: 270 °C Punto di fusione: 143…147 °C Densità: 1,623 g/cm³ (–101 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001781 CAS Number: 1194-65-6 EINECS: 214-787-5 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,3042 |