Stampa…
2,5-Diclorobenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A14141.06 A14141.14
A14141.06EA 69.7 EUR
A14141.06 A14141.14
2,5-Diclorobenzonitrile ≥98%
2,5-Diclorobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 21663-61-6 Molecular Formula: C7H3Cl2N Formula Weight: 172.01 Melting Point: 128-131° Beilstein Reference: 2045293 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00019741
Formula: C₇H₃Cl₂N
Punto di ebollizione: 269 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 128…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019741
CAS Number: 21663-61-6
EINECS: 244-518-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III