Stampa…
2,4-Diclorobenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A10113.06 A10113.14
A10113.06EA 39 EUR
A10113.06 A10113.14
2,4-Diclorobenzonitrile ≥98%
2,4-Diclorobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 6574-98-7 Molecular Formula: C7H3Cl2N Formula Weight: 172.01 Melting Point: 57-61° Beilstein Reference: 637738 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016373
Formula: C₇H₃Cl₂N
Peso molecolare: 172,01 g/mol
Punto di ebollizione: 261 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 57…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016373
CAS Number: 6574-98-7
EINECS: 229-493-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III