2,3-Diclorobenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 6574-97-6
Molecular Formula: C7H3Cl2N
Formula Weight: 172.01
Melting Point: 60-65°
Boiling Point: 114°/6mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016372
Formula:
C₇H₃Cl₂N Punto di ebollizione: 114 °C (6 mmHg) Punto di fusione: 60…65 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016372 CAS Number: 6574-97-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |