Stampa…
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A13549.09 A13549.18 A13549.30
A13549.09EA 46.7 EUR
A13549.09 A13549.18 A13549.30
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde ≥97%
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 16588-34-4 Molecular Formula: C7H4ClNO3 Formula Weight: 185.57 Melting Point: 61-65° Beilstein Reference: 778323
Formula: C₇H₄ClNO₃
Peso molecolare: 185,57 g/mol
Punto di fusione: 61…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007078
CAS Number: 16588-34-4
EINECS: 240-645-7