2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 6361-21-3
Molecular Formula: C7H4ClNO3
Formula Weight: 185.57
Melting Point: 77-81°
Beilstein Reference: 743764
Formula:
C₇H₄ClNO₃ Punto di fusione: 77…81 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007293 CAS Number: 6361-21-3 EINECS: 228-830-0 |