Stampa…
3,5-Dichlorobenzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A13325.14 A13325.06
A13325.14EA 263 EUR
A13325.14 A13325.06
3,5-Dichlorobenzaldehyde ≥97%
3,5-Dichlorobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 10203-08-4 Molecular Formula: C7H4Cl2O Formula Weight: 175.01 Melting Point: 60-66° Boiling Point: 235-240° UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00003352
Formula: C₇H₄Cl₂O
Peso molecolare: 175,01 g/mol
Punto di ebollizione: 235…240 °C
Punto di fusione: 60…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003352
CAS Number: 10203-08-4
EINECS: 233-499-0
ADR: 8,III