Stampa…
3,4-Dichlorobenzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B24706.06 B24706.14
B24706.06EA 23.8 EUR
B24706.06 B24706.14
3,4-Dichlorobenzaldehyde ≥97%
3,4-Dichlorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄Cl₂O
Punto di ebollizione: 247…248 °C
Punto di fusione: 41…44 °C
Flash Pt: 135 °C (275 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003351
CAS Number: 6287-38-3
EINECS: 228-520-5
UN: 1759
ADR: 8,III