2-Clorobenzaldeide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₇H₅ClO Punto di ebollizione: 211,9 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 10 °C Densità: 1,248 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 88 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003304 CAS Number: 89-98-5 EINECS: 201-956-3 UN: 3265 ADR: 8,III |
Solubility | 1.12 g/l (20 °C) |
Melting Point | 10 - 11.5 °C |
Molar Mass | 140.56 g/mol |
Boiling Point | 208 °C |
Vapor Pressure | 1.7 hPa (50 °C) |
Flash Point | 87 °C |
Refractive Index | 1.5658 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.25 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.9 (H2O) (saturated aqueous solution) |
Ignition Point | 397 °C |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive material |