2,6-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 83-38-5
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 135°(275°F)
Melting Point: 69-73°
Boiling Point: 124°/10mm
Beilstein Reference: 386477
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00003307
Formula:
C₇H₄Cl₂O Punto di ebollizione: 124 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 69…73 °C Flash Pt: 135 °C (275 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003307 CAS Number: 83-38-5 EINECS: 201-472-2 ADR: 8,III |