2,6-Dichlorobenzaldehyde 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₄Cl₂O Punto di ebollizione: 239 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 71…72 °C Flash Pt: >100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003307 CAS Number: 83-38-5 EINECS: 201-472-2 UN: 3261 ADR: 8,III |
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 68 to 71 °C |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -33° to -39° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |