Stampa…
2,4-Dichlorobenzaldehyde per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20433.0100 8.20433.0500 8.20433.9025
8.20433.0100EA 43 EUR
8.20433.0100 8.20433.0500 8.20433.9025
2,4-Dichlorobenzaldehyde per sintesi, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄Cl₂O
Punto di ebollizione: 233 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 68…71 °C
Densità: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003305
CAS Number: 874-42-0
EINECS: 212-861-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 68 - 71 °C
Molar Mass 175.01 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 233 °C (1013 hPa)
Flash Point 135 °C
Ignition Point 440 °C