Stampa…
2,4-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A12525.0E A12525.22 A12525.36
A12525.0EEA 433 EUR
A12525.0E A12525.22 A12525.36
2,4-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
2,4-Dichlorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 874-42-0 Molecular Formula: C7H4Cl2O Formula Weight: 175.01 Flash Point: 127°(260°F) Melting Point: 69-73° Boiling Point: 233° Beilstein Reference: 471601 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00003305
Formula: C₇H₄Cl₂O
Peso molecolare: 175,01 g/mol
Punto di ebollizione: 233 °C
Punto di fusione: 69…73 °C
Densità: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 127 °C (260 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003305
CAS Number: 874-42-0
EINECS: 212-861-1
UN: 1759
ADR: 8,III