2,4-Dichlorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
164140050
164141000
164145000
ACRO164140050EA
30.2
EUR
ACRO164140050
ACRO164141000
ACRO164145000
2,4-Dichlorobenzaldehyde 98%
2,4-Dichlorobenzaldehyde
Formula:
C₇H₄Cl₂O Peso molecolare: 175,01 g/mol Punto di ebollizione: 233 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 69…73 °C Densità: 1,33 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 135 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003305 CAS Number: 874-42-0 EINECS: 212-861-1 UN: 3261 ADR: 8,III |
Appearance | Light yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 68 to 73 °C |
GC | ≥97.5 % |