Stampa…
2,3-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A10118.18 A10118.30
A10118.18EA 71.4 EUR
A10118.18 A10118.30
2,3-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
2,3-Dichlorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄Cl₂O
Punto di ebollizione: 143…145 °C (30 mmHg)
Punto di fusione: 61…65 °C
Densità: 1,33
Flash Pt: 135 °C (275 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010127
CAS Number: 6334-18-5
EINECS: 228-711-3
ADR: 8,III