Stampa…
2,3-Dichlorobenzaldehyde 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
232670250 232671000
ACRO232670250EA 47.5 EUR
ACRO232670250 ACRO232671000
2,3-Dichlorobenzaldehyde 99%
2,3-Dichlorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄Cl₂O
Punto di ebollizione: 144 °C (30 mmHg)
Punto di fusione: 60…64 °C
Densità: 1,33 g/cm³ (100 °C)
Flash Pt: 135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010127
CAS Number: 6334-18-5
EINECS: 228-711-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥98.5 %