Stampa…
Clorobenzene, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
08650-5ML-F 08650-25ML-F
08650-5ML-FEA 122 EUR
08650-5ML-F 08650-25ML-F
Clorobenzene, Supelco®
Clorobenzene
Formula: C₆H₅Cl
Peso molecolare: 112.56 g/mol
Punto di ebollizione: 130
Punto di fusione: –45 °C
Densità: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 28
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000530
CAS Number: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3 III
REACH: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6ba2f9f60365cc3a976a66389e6ba886d96721c&vid=7933945fd39b21db577f22c9d2753af45a5a1dc2&prid=web&clid=SAPDAM