Stampa…
Clorobenzene ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
22702.298EA 146 EUR
22702.298 22702.323 22702.367 22702.460
Clorobenzene ≥99%, GPR RECTAPUR®
Clorobenzene
Formula: C₆H₅Cl
Punto di ebollizione: 130 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –45 °C
Densità: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 28 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000530
CAS Number: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3,III
REACH: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Boiling point 131 - 133 °C
Density (20/4) 1.100 - 1.110
Evaporation residue Max. 50 ppm