Stampa…
Clorobenzene, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
8023.1000EA 67.7 EUR
8023.1000 8023.2500 8023.9025ST
Clorobenzene, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Clorobenzene
Formula: C₆H₅Cl
Punto di ebollizione: 130 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –45 °C
Densità: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 28 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000530
CAS Number: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3,III
REACH: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (by GC) min. 99 %
Boiling Range max. 1.0 °C
Density (g/ml) at 25°C 1.101 - 1.104
Recorded Boiling Point 132 °C