Clorobenzene ≥99.5% per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
Purity: 99.5%
CAS No.: 108-90-7
Molecular Formula: C6H5Cl
Formula Weight: 112.56
Flash Point: 28°(82°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.106
Refractive Index: 1.5240
Appearance: Colourless
Odour: Aromatic
Melting Point: -45°
Boiling Point: 132°
Beilstein Reference: 605632
Merck Reference: 14,2121
UN No.: 1134
MDL No.: MFCD00000530
Formula:
C₆H₅Cl Peso molecolare: 112.56 g/mol Punto di ebollizione: 132 °C Punto di fusione: –45 °C Densità: 1.106 Flash Pt: 28 °C (82 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000530 CAS Number: 108-90-7 EINECS: 203-628-5 UN: 1134 ADR: 3 III REACH: 01-2119432722-45 Merck Index: 14,2121 |