Stampa…
Clorobenzene ≥99.5% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
404490010 404490025
ACRO404490010EA 75.5 EUR
ACRO404490010 ACRO404490025
Clorobenzene ≥99.5% ACS
Clorobenzene
Formula: C₆H₅Cl
Peso molecolare: 112,56 g/mol
Punto di ebollizione: 131 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –45 °C
Densità: 1,1075 g/cm³
Flash Pt: 23 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000530
CAS Number: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3,III
REACH: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=084fe4453b31515a1b971e9531e265c733213550&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5230 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤30 APHA
Residue after evaporation ≤0.02 %
Titrable acid ≤0.004 meq/g