Clorobenzene 99+%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
Formula:
C₆H₅Cl Peso molecolare: 112.56 g/mol Punto di ebollizione: 131 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –45 °C Densità: 1.1075 g/cm³ Flash Pt: 23 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000530 CAS Number: 108-90-7 EINECS: 203-628-5 UN: 1134 ADR: 3 III REACH: 01-2119432722-45 Merck Index: 13,02139 |
|
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5230 to 1.5250 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |