1,3-Diclorobenzene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
151180010
151180250
151182500
151185000
ACRO151180010EA
151
EUR
ACRO151180010
ACRO151180250
ACRO151182500
ACRO151185000
1,3-Diclorobenzene 98%
1,3-Diclorobenzene
Formula:
C₆H₄Cl₂ Punto di ebollizione: 173 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –24 °C Densità: 1,28 g/cm³ Flash Pt: 67 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000573 CAS Number: 541-73-1 EINECS: 208-792-1 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 13,03080 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥97.5 % |