Stampa…
1,3,5-Triclorobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L02132.18 L02132.30
L02132.18EA 27.6 EUR
L02132.18 L02132.30
1,3,5-Triclorobenzene ≥98%
1,3,5-Triclorobenzene
Purity: 98% CAS No.: 108-70-3 Molecular Formula: C6H3Cl3 Formula Weight: 181.45 Flash Point: 126°(258°F) Melting Point: 62-65° Boiling Point: 208° Beilstein Reference: 1635233 Merck Reference: 14,9632 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00000585
Formula: C₆H₃Cl₃
Peso molecolare: 181,45 g/mol
Punto di ebollizione: 208 °C
Punto di fusione: 62…65 °C
Densità: 1,4604 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 126 °C (258 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000585
CAS Number: 108-70-3
EINECS: 203-608-6
ADR: 9,III
Merck Index: 14,9632